Learn More
Brady™ Cartucce di etichette in poliestere per stampanti BMP™21-PLUS e BMP™21-LAB
Codice prodotto. 15509405
Click to view available options
Colore:
Bianco
Clear
Trasparente
White
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Materiale:
Poliestere
Poliestere (B-430)
Polyester (B-430)
Larghezza (sistema metrico):
6.35 mm
9.53 mm
12.7 mm
12.70 mm
19,05 mm
19.05 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 15509405
Marca: Brady™ 139749
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyester Label Cartridges for use with BMP™21-PLUS and BMP™21-LAB printers.
  • For smooth surface indoor labeling
  • Made of white or clear self laminating polyester material
  • Glossy finish and permanent acrylic adhesive
  • Compatible with Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
  • M21-250-423, M21-250-430 and M21-250-430-WT-CL are compatible only with the BMP™21-PLUS printer
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General ID, General Identification, General Purpose ID, Location ID, Outlet/Jack ID, Patch Panel, Patch Panel - ID Port, Plate, Rating Plates, DataComm Equipment
Compliance
Conformità RoHS, certificazione UL, omologazione CSA, omologazione AGA, assenza di alogeni (DIN VDE 0472/parti 815)
Specifica
Product Type Label Cartridge
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
Materiale Poliestere (B-430)
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 21 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.4 m
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M21-750-430-WT-CL