Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels
Nylon cloth labels for thermal transfer printers
309.00€
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Matte
Formato Label
Product Type Slide Label
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Altezza (sistema imperiale) Materiale Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Altezza (sistema imperiale) Materiale Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
12069857
Vedere i documenti
Brady™
062365
3000/Pk. 0.6 in. Polyester 1.625 in.
309.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Feature StainerBondz™ super chemical resistant polyester
  • B-481 material, coupled with R6410 series ribbon, will remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process
  • No print removal, no label buckling, and no discoloration that would cause bar codes to become unreadable
  • Permanent acrylic adhesive
  • Label stays adhered to the slide
Specifica
Specifica
Acrylic, Permanent
Matte
Slide Label
White
Label