Learn More
Brady™ Etichette per fiale a trasferimento termico
Self-laminating Cryogenic Polyester Labels for 1 to 8 mL vials.
Marca:  Brady™ 062359
292.60 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11801012
  • 316.00€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Specialized: Clear overlaminate protects text and barcodes on vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides from liquid nitrogen to autoclaves.
  • Durable: Labels withstand solvents, smudges, and extreme temps from -320 to 266°F (-196 to 130°C).
  • Adhesive: Made with a permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth surfaces like glass, stainless steel, and copper.
  • Certifications: RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifica
Specifica
Autoclavable
Thermal Transfer Printable Labels
Bianco, semitrasparente, White
Label
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 3 in. Core Printers
1
3000 Pk.
0.5 x 2.2 in. (L x W)
-196°C to +110°C
0.048 mm
2.2 in. H x 0.75 in. W
55.88 mm
19.05 mm
55.88 mm
RoHS 2002/95/CE
Acrilico permanente, Permanent
Opaco
Poliestere
Labels
Provetta da centrifuga, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta per PCR, provetta, fiala
Roll of 3000 Labels
196°C
Rectangle
-321°F to +230°F
0.0019 in.
15.88 mm
2.2 in.
0.75 in.
0.5 in.
12.70 mm