Learn More
Brady™ Nastri stampante TLS 2200™ e TLS PC Link™
For use with the TLS2200 and TLS PC Link Thermal Transfer Printers
37.00€ - 40.10€
Specifica
Product Type | Stampante a nastro |
---|---|
Colore | Nero |
Lunghezza (sistema imperiale) | 75 ft. |
Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 23 m |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11578983
|
Brady™
018558 |
Nero | R4310 Series Printer | ||||||
10088351
|
Brady™
018559 |
Black | R6010 Series Printer | ||||||
10150242
|
Brady™
018560 |
Nero | R6210 Series Printer | ||||||
Descrizione
Nastri neri per l'uso con diverse etichette Brady.
Nastro serie R4310
Consigliato per l'uso con i seguenti materiali:
- Targhetta in PE bianca opaca (B-109)
- PermaSleeve™, poliolefina termoretraibile 3:1 (B-342)
- Carta permanente bianca opaca (B-424)
- Poliammide color ambra per alte temperature (B-426)
- Vinile autolaminante (B-427)1
- Poliestere metallizzato opaco (B-428)2
- Tedlar™ autoestinguente (B-437)
- Poliestere metallizzato opaco ultra-aggressivo permanente (B-486)
- Bianco opaco (B-489)3
- Panno in nylon bianco opaco (B-499) e nastri Tedlar autolaminanti (B-642) serie
Consigliato per l'uso con queste etichette permanenti:
- lGlassy bianco (B-423)2,3 (solo con nastro 6010)
- Poliestere super-permanente (B-422)2
- Poliestere lucido trasparente (B-430)2
- Lucido metallizzato (B-435)2
- Vinile bianco lucido (B-439)
- Poliestere bianco opaco (B-459)2
- Poliestere bianco lucido ultra-aggressivo (B-483)2
- Poliammide bianco lucido per alte temperature (B-457)1
- Poliestere dissipativo bianco lucido (B-473)2 Poliimmide (B-477)1
Consigliato per l'uso con questi materiali:
- Poliolefina termoretraibile BradySleeve™ (B-321)
- Targhetta/inserto in polipropilene bianco opaco (B-412)
- Vinile autolaminante (B-427)
- Vinile bianco opaco antimanomissione (B-351)
- Bianco lucido (B-423)
- Poliestere super-permanente (B-422)
- Poliestere permanente trasparente lucido (B-430
- Tedlar autoestinguente (B-437)
- Vinile permanente bianco lucido (B-439)
- Poliestere dissipativo statico bianco lucido (B-473) e poliammide (B-477)
- Poliestere bianco lucido permanente ultra-aggressivo (B-483
- Panno in nylon bianco opaco (B-499)
- Tedlar autolaminante (B-642)
Order Info
Dimensioni: 2 pollici x 75 piedi (5.08 cm x 22.9 m). Per determinare il nastro migliore per l'applicazione, rivolgersi al rappresentante del Servizio Clienti contattando il numero 1-800-772-6733.
Specifica
Stampante a nastro | |
75 ft. | |
23 m | |
Nastro | |
Compatibile con i diversi materiali delle etichette Brady |
Nero | |
2 in. | |
50.80 mm | |
UL, CSA | |
Confezioni singole |