Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Arrows
Codice prodotto. 11757094
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 4 in.
101.6 W x 254.0 mm H
101.60 x 254 mm
50.8 W x 127.0 mm H
50.80 x 127 mm
76.20 x 203.20 mm
8 x 3 in.
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 PK
Codice prodotto. 11757094
Marca: Brady™ 104428
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ToughStripe™ Floor Arrows are extremely durable die-cut floor marking shapes made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive that holds up against forklift traffic.
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Can be easily applied by one person working alone
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Finitura High Gloss
Materiale Polyester
Quantità 100/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Descrizione ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema metrico) 254 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 129°F
Min. Temperature (English) 0°F
Spessore 2 mil
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.6 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 54°C
Forma Arrow
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 129 °F
Dimensioni (L x P) 101.6 W x 254.0 mm H
Testo visualizzato Arrow
Product Type Floor Arrows
Colore Black