Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Arrows
Codice prodotto. 11787084
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 4 in.
101.6 W x 254.0 mm H
101.60 x 254 mm
50.8 W x 127.0 mm H
50.80 x 127 mm
76.20 x 203.20 mm
8 x 3 in.
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 PK
Codice prodotto. 11787084
Marca: Brady™ 104421
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ToughStripe™ Floor Arrows are extremely durable die-cut floor marking shapes made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive that holds up against forklift traffic.
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Can be easily applied by one person working alone
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Finitura High Gloss
Materiale Polyester
Quantità 100/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Descrizione ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 203.20 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 129°F
Min. Temperature (English) 0°F
Spessore 2 mil
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 54°C
Forma Arrow
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 129 °F
Dimensioni (L x P) 8 x 3 in.
Testo visualizzato Arrow
Product Type Floor Arrows
Colore Yellow