Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Marking Prespaced Marks
Codice prodotto. 11701266
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Forma:
Rectangle
Round
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11701266
Marca: Brady™ 104556
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ToughStripe™ Floor Marking Prespaced Marks are made of B-514 polyester material that is ideal for use in marking aisles, passageways, storage locations, and point out safety equipment and exits.
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910.36
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descrizione ToughStripe Prespaced shapes
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Rivestimento None
Colore Yellow
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Label Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For floor dash, mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment, exits
Brillantezza 115 Gardner Units
Min. Operating Temperature (Metric) -18°C
N. per confezione 65 Pieces/Roll
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 130°F
Temperature Range (Metric) -18°C to +54°C
Spessore (sistema imperiale) 0.008 in.
Spessore (sistema metrico) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 203.20 x 50.8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 203.20 mm
Alternate Part Number TS-50.80-514-PREDASH-YL-RL