Learn More
Brady™ Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 con Suite LAB per Brady Workstation EU
Codice prodotto. 16140501
Codice prodotto. 16140501
Marca: Brady™ 199966
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La BradyJet J2000 è una stampante per etichette a getto di inchiostro a colori, pratica e semplice da utilizzare, in grado di stampare segnaletica ed etichette per campioni di laboratorio e l’ambiente di lavoro affidabili e ad alta risoluzione.
La combinazione perfetta. Ottieni l’impatto del colore, straordinariamente durevole, per creare un posto di lavoro più sicuro ed efficiente. Affidati alla stampante per etichette a colori BradyJet J2000 quando ciò che più conta è la durata del colore
  • Perfetta per moltissime applicazioni, dal laboratorio alla sicurezza e altro ancora
  • Grazie al suo design compatto, può adattarsi a spazi ristretti
  • La soluzione a getto di inchiostro on-demand per volumi medi crea etichette a colori di qualità fotografica in un solo passaggio
  • More color options than you’d ever need—16 million!
  • Custom identification without the high cost of outsourced printing
  • Fornita con la Suite Identificazione di laboratorio per Brady Workstation che rende ancora più semplice la creazione di etichette
  • Installazione senza problemi: rivolgiti al nostro team di assistenza tecnica Brady e fisseremo un appuntamento telefonico gratuito per l’installazione
Specifica
Tipo di display None
Print Technology Inkjet
Dimensioni (L x P) 389 x 264.00 mm
Capacità colore Multi-color
Include This kit contains a J2000 printer, a power cord and AC adapter, a USB cable, a Quick Start Guide, an ink cartridge, a material roll for printhead alignment, a USB stick with drivers and manuals and a Brady Workstation Laboratory Suite
Velocità di stampa 63.50 mm/sec.
Risoluzione 4800 dpi
Dettagli alimentazione 100/240 V