Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylene Labels
Brady™ BradyJet™ Polypropylene Labels are ideal for a wide range of identification applications.
111.00€ - 258.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Formato | Roll |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16190481
|
Brady™
150028 |
1.75 x 1.5 in. |
176.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16130481
|
Brady™
150022 |
1 x 1.5 in. |
111.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16180481
|
Brady™
150007 |
0.25 x 0.825 in. |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16170481
|
Brady™
150016 |
0.6 x 1.3 in. |
167.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16120481
|
Brady™
150025 |
1 x 1 in. |
183.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16190471
|
Brady™
150018 |
1 x 2 in. |
140.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16180471
|
Brady™
150019 |
1.5 x 0.75 in. |
258.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16100481
|
Brady™
150011 |
0.25 x 2 in. |
169.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16170491
|
Brady™
150024 |
0.5 x 2 in. |
243.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16180491
|
Brady™
150006 |
1 x 0.5 in. |
186.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for full-color identification and barcode applications where resistance to liquid nitrogen, autoclave conditions and harsh chemicals is required
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is inkjet printable
- Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes and test tubes
- Chemical resistant, cold resistant, high temperature resistant, low temperature resistant
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Roll | |
Laboratory/Healthcare Identification | |
Rectangle | |
-80°C to +70°C |
Acrylic | |
Matte | |
Polypropylene | |
BradyJet™ J2000 Printer | |
-112°F to +158°F | |
1.88 in. I.D. |