Learn More
Brady™ Bradylink™ Warning Post and Chain
This Bradylink™ Warning Post and Chain is made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
186.00€ - 850.00€
Specifica
Product Type | Warning Post and Chain |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Descrizione | Bradylink Warning Posts |
Diametro (sistema imperiale) | 3 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Traffic Control |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11721955
|
Brady™
092116 |
Black |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11741356
|
Brady™
092119 |
Black |
850.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11761356
|
Brady™
092121 |
Yellow |
850.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
- Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
- Hollow base can be filled with sand for more stable application.
- Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
- Bases and tops are included.
Specifica
Warning Post and Chain | |
Bradylink Warning Posts | |
Traffic Control | |
1041.4 mm |
Polyethylene | |
3 in. | |
41 in. | |
Bases and tops |