Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con funzione Peel ed etichettatrice per fiale/provette
La stampante da tavolo industriale a trasferimento termico BradyPrinter i7100 è ideale per clienti che hanno bisogno della stampa affidabile di grandi volumi.
Marca:  Brady™ 307652
6412.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17157021
  • 6920.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Automatizza l’identificazione di fiale/provette con l’etichettatrice per fiale/provette che stampa e applica etichette su fiale/provette in meno di 2 secondi.
  • La stampante è fornita con una Suite design di base per Brady Workstation gratuita, che ti consente di iniziare a progettare immediatamente etichette professionali.
Specifica
Specifica
Color Touchscreen
252.00 mm
520.00 mm
Monochrome
150.00 mm/s
AC Adaptor
Thermal Transfer
288.00 mm
520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Peel and Present module pre-installed. It ships with a vial label applicator, an EU power cord, a Brady Workstation Basic Suite, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English
300 dpi
I7100-300-P-EU-VLA