Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con funzione Peel, etichettatrice per fiale/provette e Suite LAB per Brady Workstation
Codice prodotto. p-7214272
Click to view available options
Risoluzione:
300 dpi
600 dpi
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 17197021
Marca: Brady™ 307658
La stampante da tavolo industriale a trasferimento termico BradyPrinter i7100 è ideale per clienti che hanno bisogno della stampa affidabile di grandi volumi.
  • Automatizza l’identificazione di fiale/provette con l’etichettatrice per fiale/provette che stampa e applica etichette su fiale/provette in meno di 2 secondi.
  • La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a progettare immediatamente etichette professionali.
  • La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica
Product Type Printer
Tipo di display Color Touchscreen
Da utilizzare con (apparecchiatura) THT Series Printers
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema imperiale) 9.92 in.
Larghezza (sistema metrico) 252 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.34 in.
Altezza (sistema metrico) 288 mm
Profondità (sistema imperiale) 20.47 in.
Profondità (sistema metrico) 520.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Capacità colore Monocolour
Include Vial label applicator; power cord; 2 empty ribbon cores; USB cable; CD with driver, user manual, the configuration/settings manual; printed user manual; Brady Workstation Software suites.
Lingue Arabic, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD card up to 512 GB
Velocità di stampa 150.00 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Tipi di connettore Ethernet;I/O connection;Bluetooth (optional);Wi-Fi (optional);Serial;USB
Sistema operativo Windows 7;Windows 8;Windows 10;Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2016
Peso (sistema imperiale) 26.46 lb.
Peso (sistema metrico) 12 kg
Certificazione/Conformità CE;FCC class A;FCC class CB;CCC;UL
Da utilizzare con (applicazione) Labeling
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor
Tensione 110 V
Alternate Part Number I7100300P-EUBWSVLA
Tipo di spina EU