Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brain Natriuretic Peptide (1-32), Human
Codice prodotto. p-5384586
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
Codice prodotto. 15457419
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66167.!D
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
Brain natriuretic peptide is originally isolated from brain, but is mainly produced in myoendocrine cells of the heart ventricles from which it is released into the circulation. It is involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specie Human
Metodo di purificazione HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecolare 3464.03
Product Type Brain Natriuretic Peptide (1-32), human
Quantità 0.5 mg
Status giuridico RUO - research use only
Sequenza BNP (1-32), human