Learn More
BRAND™ Four-Clear Sided Disposable Polystyrene Cuvettes for Fluorescence
German manufactured premium cuvettes
Marca:  BRAND™ 759035
78.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15633997
  • 119.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • BRAND premium quality four sided clear disposable cuvettes for best results in fluorescence applications.
  • Choose polystyrene for general purpose requirements in the visible range (340-800nm).
  • Choose proprietary UV-plastic cuvettes with virtually no autoflourescence for best signal to noise ratio for assays in the 230-800nm range.
  • 10mm lightpath to fit most fluorimeters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Fluorimeter Cuvette
2.5 to 4.5 mL
12.5mm
10 mm
fluorometers
Fluorimetry
BRAND four sided clear cuvettes for fluorimetry, polystyrene, pack of 500
Polystyrene
500
45 mm
12.5 mm