Learn More
BRAND™ BRANDplates hydroGrade™ 96-Well Microplates
Featuring a strongly hydrophilic surface for binding of hydrophilic molecules or for homogeneous assays with hydrophobic molecules that remain in solution
219.00€
Specifica
Proprietà di legame | Hydrophilic |
---|---|
Certificazione/Conformità | ANSI, SLAS |
Formato | Standard |
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10206813
|
BRAND™
781782 |
Clear | Flat Bottom (F-well) | 350 μL |
219.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10012403
|
BRAND™
781780 |
Clear | Round | 330 μL |
219.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Immunoassay surface with strong affinity to hydrophilic molecules, such as glycoproteins and peptides, antibodies with predominantly hydrophilic regions, and nucleic acids
- Blue alphanumeric embossing for easy well identification
- Non-sterile
Order Info
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
Specifica
Hydrophilic | |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Immobilization of hydrophilic molecules |
ANSI, SLAS | |
Without Lid | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
100/Cs. |