Learn More
BRAND™ Flaconi con rivestimento infrangibile colore ambra
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Threaded bottles with ethylene-acrylate coating are designed to protect light sensitive products and samples .
- Made of soda-lime glass
- Space-saving square design
- Maximum operating temperature: 80°C
- With polypropyline screw cap and LDPE pouring ring
To preserve coating, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
Specifica
| Capacità | 8.45 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Colore | Ambra |
| Include | Tappo a vite in polipropilene, anello antigoccia in LDPE |
| Materiale | Vetro soda-calcico |
| Temperatura di esercizio | 80 °C |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |