Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Volumetric Flasks, Class A, USP, Certified
Indispensable for preparing dilutions and standard solutions
Marca:  BRAND™ 36981
59.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15158264
  • 66.15€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes with glass stopper with dripping tip
  • Contrast blue enamel print on transparent flasks ensures optimum combination of resistance and readability
  • Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
  • Available in transparent and amber colors
  • Made of low expansion coefficient, chemically resistant borosilicate 3.3 glass
  • Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
USP
250 mL
A
Transparent
Glass
NS 14/23