Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Volumetric Flasks, Class A, USP, Certified
Indispensable for preparing dilutions and standard solutions
Marca:  BRAND™ 36984
83.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15204069
  • 92.70€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes with glass stopper with dripping tip
  • Contrast blue enamel print on transparent flasks ensures optimum combination of resistance and readability
  • Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
  • Available in transparent and amber colors
  • Made of low expansion coefficient, chemically resistant borosilicate 3.3 glass
  • Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
USP
2000 mL
A
Transparent
Glass
NS 29/32