Learn More
BRAND™ Deep Well Plate Mat Covers
Provide an effective plug seal for each well. Use of cover mats reduces the maximum volume of wells, but improves sealing and reduces evaporation of sample.
87.70€ - 621.00€
Codice del prodotto | Marca | Plate Compatibility | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Plate Compatibility | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10315621
|
BRAND™
701362 |
Microplate, 2.2 mL |
87.70€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10089920
|
BRAND™
701360 |
Microplate, 1.1 mL |
89.30€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10655903
|
BRAND™
701357 |
384-well Deep Well Plate, 0.3 mL |
621.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10585863
|
BRAND™
701358 |
96-well Deep Well Plate, 0.5 mL |
382.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11613149
|
BRAND™
701368 |
96-well Deep Well Plate, 1.2 mL |
294.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with 96-well plates, 364-well plates, and deep-well plates
- Polypropylene, polyethylene and silicone mats are autoclavable (EVA is not autoclavable.)
- Improves sealing and reduces evaporation of sample.
Specifica
Cover Mat |