Learn More
BRAND™ Piastre a pozzetti profondi
In polipropilene vergine di alta qualità, autoclavabile e resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche, compresi fenoli, cloroformio e DMS. Le piastre a pozzetti profondi BrandTech™ BRAND™ sono eccellenti per la conservazione dei campioni, saggi di screening ad alto rendimento (HTS) che richiedano una piastra madre, colture di cellule e tessuti, saggi immunologici e altre applicazioni.
Marca: BRAND™ 701354
132.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21898" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.58300kg
Descrizione
Le piastre a pozzetti profondi BRAND™ sono eccellenti per la conservazione dei campioni, per saggi di screening ad alto rendimento (HTS) che richiedano una piastra madre, per colture di cellule e tessuti, per saggi immunologici e altre applicazioni.
- Possibilità di scelta tra 96 o 384 pozzetti e tra volumi di 0.3 ml, 0.5 ml, 1.1 ml e 2.2 ml.
- In polipropilene vergine di alta qualità
- Prodotto autoclavabile
- Resistenti a una vasta gamma di sostanze chimiche, tra cui fenoli, cloroformio e DMS.
- Grazie a temperature di esercizio minime di -80 °C/-112 °F, sono eccellenti nelle applicazioni con congelatori e per la conservazione criogenica.
- I pozzetti sono etichettati con uno schema alfanumerico standard per semplificare l'identificazione dei campioni e sono impilabili per facilitare la conservazione.
- Le tacche sugli angoli facilitano l'orientamento con i sistemi automatizzati per campioni o per la manipolazione dei liquidi.
- Si possono utilizzare con tappetini di copertura flessibili o pellicole sigillanti adesive che consentono di ridurre l’evaporazione e la contaminazione dei campioni.
Specifica
Standard | |
Sì | |
Polipropilene | |
96 | |
Tappetini di copertura flessibili o pellicole sigillanti adesive per ridurre l’evaporazione e la contaminazione dei campioni | |
U-bottom |
8 x 12 | |
Deep-well Plate | |
2.2 mL | |
Square, Flat Bottom (F-well) | |
24 | |
24 Pk. |