Learn More
BRAND™ Piastre a pozzetti profondi
In polipropilene vergine di alta qualità, autoclavabile e resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche, compresi fenoli, cloroformio e DMS. Le piastre a pozzetti profondi BrandTech™ BRAND™ sono eccellenti per la conservazione dei campioni, saggi di screening ad alto rendimento (HTS) che richiedano una piastra madre, colture di cellule e tessuti, saggi immunologici e altre applicazioni.
Marca: BRAND™ 701355
346.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21898" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09900kg
Descrizione
- DNA-, DNase- and RNase-free
- Designed for a wide range of applications, such as High-Throughput Screening (HTS), tests requiring a mother plate, cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer and sample storage down to -80°C
- Deep-well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4 in.
- Choose PP plates for autoclavability and chemical resistance.
- Choose PS plates for transparency and surface properties.
- Deep Well Plates are ideal for sample storage, HTS assays requiring a motherplate, cell and tissue culture, immunological assays, and other applications.
Specifica
Standard | |
Sì | |
Polipropilene | |
384 | |
Flexible mat covers or adhesive sealing films to reduce sample evaporation and contamination | |
U-bottom |
16 x 24 | |
Deep-well Plate | |
0.3 mL | |
Round Bottom (U-well) | |
48 |