Learn More
BRAND™ Piastre a pozzetti profondi
In polipropilene vergine di alta qualità, autoclavabile e resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche, compresi fenoli, cloroformio e DMS. Le piastre a pozzetti profondi BrandTech™ BRAND™ sono eccellenti per la conservazione dei campioni, saggi di screening ad alto rendimento (HTS) che richiedano una piastra madre, colture di cellule e tessuti, saggi immunologici e altre applicazioni.
Marca:  BRAND™ 701346
221.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21898" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10680763
  • 254.00€ / pezzi 48
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • DNA-, DNase- and RNase-free
  • Designed for a wide range of applications, such as High-Throughput Screening (HTS), tests requiring a mother plate, cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer and sample storage down to -80°C
  • Deep-well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4 in.
  • Choose PP plates for autoclavability and chemical resistance.
  • Choose PS plates for transparency and surface properties.
  • Deep Well Plates are ideal for sample storage, HTS assays requiring a motherplate, cell and tissue culture, immunological assays, and other applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Sì
Polipropilene
96
Tappetini di copertura flessibili o pellicole sigillanti adesive per ridurre l’evaporazione e la contaminazione dei campioni
U-bottom
8 x 12
Micropiastra per saggi a 96 pozzetti
0.5 mL
Round Bottom (U-well)
48
48 Pk.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers