Learn More
BRAND™ Piastre a pozzetti profondi
In polipropilene vergine di alta qualità, autoclavabile e resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche, compresi fenoli, cloroformio e DMS. Le piastre a pozzetti profondi BrandTech™ BRAND™ sono eccellenti per la conservazione dei campioni, saggi di screening ad alto rendimento (HTS) che richiedano una piastra madre, colture di cellule e tessuti, saggi immunologici e altre applicazioni.
Marca:  BRAND™ 701348
191.22 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17881242
  • 243.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • DNA-, DNase- and RNase-free
  • Designed for a wide range of applications, such as High-Throughput Screening (HTS), tests requiring a mother plate, cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer and sample storage down to -80°C
  • Deep-well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4 in.
  • Choose PP plates for autoclavability and chemical resistance.
  • Choose PS plates for transparency and surface properties.
  • Deep Well Plates are ideal for sample storage, HTS assays requiring a motherplate, cell and tissue culture, immunological assays, and other applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No Barcode
Standard
8 x 12
Clear
Deep-well Plate
Polypropylene
96
Square, Conical Bottom (V-well)
47 cm
18 cm
ANSI/SLAS, Certified Life Science Quality, BIO-CERT™ PCR Quality
96-well Deep-well plate, PP, V-bottom, well shape square, suitable for KingFisherTM, 2,2 ml
Autoclavable
Single-use
KingFisher™
2.2 mL
Non-sterile
Standard
47 cm
PCR Ready