Learn More
BRAND™ Provette per microcentrifuga non sterili con coperchio BRAND
Si adattano ai rotori più comuni e possono centrifugare fino a 30,000 RCF. Le provette per microcentrifuga non sterili BrandTech™ BRAND™ sono altamente traslucide e senza sbavature, bolle d'aria e striature. I tappi a pressione piatti formano una guarnizione ad alta tenuta, senza perdite e facile da aprire. Le provette sono caratterizzate da uno spessore uniforme delle pareti per garantire risultati uniformi e ripetibili.
12.41€ - 72.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Endotoxin, RNase-, ATP- and DNA-free |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 1.5 ml |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuga |
Sterilità | Non-sterile |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Forza max | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Forza max | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11678439
|
BRAND™
780540 |
Trasparente | Tappo a pressione | 20000 rcf |
56.45€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11778218
|
BRAND™
780505 |
Clear | Not Included | 10,000 RCF |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10232481
|
BRAND™
780521 |
Giallo | Tappo a pressione | 20000 rcf |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10749341
|
BRAND™
780522 |
Blue | Flat Snap Cap | 20,000 RCF |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10243051
|
BRAND™
780523 |
Verde | Tappo a pressione | 20000 rcf |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10468892
|
BRAND™
780524 |
Orange | Flat Snap Cap | 20,000 RCF |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10478892
|
BRAND™
780525 |
Ambra | Piatta | 30000 xG |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10478502
|
BRAND™
780500 |
Trasparente | Piatta | 30000 xG |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Adatte ai rotori più comuni, con velocità di rotazione fino a 30,000 RCF (g) (10,000 x g per provette da 0.5 ml; 20,000 x g per provette da 1.5 ml; 30,000 x g per provette da 1.5 ml e 2.0 ml con coperchio a 20 °C per 20 min).- In polipropilene vergine
- Provette con elevata semitrasparenza, prive di riflessi, bolle d'aria e striature.
- I tappi formano una tenuta ermetica a prova di perdite e sono facili da aprire, anche con i guanti; piatti con spessore uniforme per una perforazione senza errore.
- Provette con pareti dallo spessore uniforme per risultati coerenti e ripetibili.
- Suddivisioni per la determinazione approssimata del volume.
- Autoclavabili a 120 °C (2 bar), conformi allo standard DIN EN 285.
- Chiusure certificate esenti da endotossine, DNA, DNasi e RNasi.
- Provette colorate per una facile identificazione dei campioni
Specifica
Endotoxin, RNase-, ATP- and DNA-free | |
Centrifuga | |
Polipropilene | |
Provetta |
1.5 ml | |
Non-sterile | |
Autoclavable (120°C) | |
Provetta per microcentrifuga |