Learn More
BRAND™ Pellicole e tappetini di tenuta per piastre per PCR BRAND™ PCR
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Permeabile al gas
Poliestere
Polipropilene/polietilene
Polypropylene
Rayon
Vinile
Vinyl
Da utilizzare con (applicazione):
Automation
Cell and tissue culture
Conservazione a freddo
Conservazione, misurazioni di fluorescenza
ELISA, PCR
ELISA, PCR in tempo reale
Misurazioni di luminescenza
Per piastre per screening HTS (High-Throughput Screening)
Storage
N. per confezione:
100
100 Sheets
100 fogli
50 fogli
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- Easily apply to plates and remove without the use of expensive equipment.
- Application with a hard rubber roller will ensure secure and uniform attachment of the film to the plate.
- Sealing films are available in different materials especially suited for storage, immunoassay, or cell and tissue culture:
- Polyethylene
- Polyester
- Aluminum
- Rayon
- Polypropylene
- Vinyl
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Vinyl |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| N. per confezione | 100 |
| Barriera evaporazione | No |
| Da utilizzare con (applicazione) | Automation |
| Pre-intagliato | Pre-punched |
| Product Type | Sealing Film |
| Adesivo | Pressure Sensitive |
| Vedi altri risultati |