Learn More
BRAND™ Provette per PCR BRAND™
Thin wall PCR tubes with domed snap caps that feature extra-thin uniform wall thicknesses that provides optimal thermal transfer and short cycle times.
Marca: BRAND™ 781300
51.60 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Descrizione
- Thin Wall PCR Tubes with Domed Snap Caps, Certified RNase/DNase/DNA-Free, Clear, 0.2mL (Pack of 1000)
- Suitable for use in common thermocyclers
- PP, extra-thin uniform wall thicknesses to provide the optimal thermal transfer and short cycle times
- 96-well PCR plates with blue alphanumeric code and cut corner marking
- Highly clear flat covers optimally suited for qPCR
- DNase-, DNA- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C (2 bar), acc. DIN EN 285
- qPCR: Products which are suitable for Real Time PCR (qPCR)
Specifica
Esenti da RNasi, DNasi e DNA | |
Trasparente | |
Confezione da 1000 | |
Plastica | |
Sì | |
Provetta per microcentrifuga |
Incolore | |
0.2 ml | |
La maggior parte dei termociclatori per risultati eccellenti e riproducibili nella maggior parte delle applicazioni PCR | |
A cupola | |
Provetta |