Learn More
BRAND™ Burette digitali per flaconi BRAND™ Titrette™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15394127 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
10 ml
25 ml
50 ml
Interfaccia:
RS232 Interface
Without Interface
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15394127
Marca: BRAND™ 4760141
Includes
Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie AAA, 3 adattatori filettati per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate e manuale d'uso. I modelli con interfaccia RS-232 comprendono cavo con connettore e software su CD.
Precisione e accuratezza nel rispetto delle tolleranze delle burette in vetro di classe A. Le burette digitali per bottiglie BrandTech™ BRAND™ Titrette™ sono adatte alla maggior parte dei titolanti in concentrazioni fino a 1 mol/l. Per applicazioni generiche in ambito chimico, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo e altro ancora.
Provides accuracy and precision within the tolerances of Class A glass burettes. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets are suitable for most titrants in concentrations up to 1 mol/L. Ideal for general chemistry, wastewater treatment applications, food/beverage analysis, industrial titrations, environmental fieldwork, and more.
BRAND Titrette fornisce accuratezza e precisione nel rispetto delle tolleranze delle burette in vetro di classe A. Adatte per la maggior parte dei titolanti in concentrazioni fino a 1 mol/l; ideali per applicazioni generali in ambito chimico, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo e altro ancora. La buretta Titrette consente di eseguire le titolazioni di routine in modo rapido, accurato e semplice.
  • Funzionamento regolare per titolazioni goccia a goccia eccezionalmente sensibili
  • Nessun rischio di fuoriuscite durante il travaso
  • Nessun errore di lettura del menisco
  • Passaggio automatico tra riempimento e titolazione
  • Conforme alle tolleranze per burette in vetro di classe A determinate dagli standard ISO e ASTM
  • Interfaccia RS-232 opzionale disponibile per la trasmissione diretta dei dati a un PC
  • Possibilità di impiego in numerose applicazioni, tra cui chimica generale, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo o in laboratorio
Order Info
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add DKD at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.1 %
Angolo 90°
Product Type Buretta digitale per flaconi
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385, ASTM E287
Colore Gray
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 10 ml
Display Digital
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per chimica generale, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo
Include Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie AAA, 3 adattatori per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate e manuale d'uso; i modelli con interfaccia RS-232 includono cavo con connettore e software su CD
Incrementi Approx. 10 μL
Interfaccia RS232 Interface
Precisione 0.05 %
Temperatura (sistema imperiale) 59°F to 104°F
Temperatura (sistema metrico) 15°C to 40°C
Valori nominali della viscosità Up to 500 mm 2/s
Tensione 1.5 V