Learn More
BRAND™ Burette digitali per flaconi BRAND™ Titrette™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15604077 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
10 ml
25 ml
50 ml
Interfaccia:
RS232 Interface
Without Interface
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15604077
Marca: BRAND™ 4760241
Includes
Performance certificate, telescoping filling tube, 2 AAA batteries, 3 bottle thread adapters, 2 amber inspection windows, and operating manual. Models with RS-232 interface include connector cable and software CD.
Precisione e accuratezza nel rispetto delle tolleranze delle burette in vetro di classe A. Le burette digitali per bottiglie BrandTech™ BRAND™ Titrette™ sono adatte alla maggior parte dei titolanti in concentrazioni fino a 1 mol/l. Per applicazioni generiche in ambito chimico, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo e altro ancora.
Provides accuracy and precision within the tolerances of Class A glass burettes. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets are suitable for most titrants in concentrations up to 1 mol/L. Ideal for general chemistry, wastewater treatment applications, food/beverage analysis, industrial titrations, environmental fieldwork, and more.
BRAND Titrette fornisce accuratezza e precisione nel rispetto delle tolleranze delle burette in vetro di classe A. Adatte per la maggior parte dei titolanti in concentrazioni fino a 1 mol/l; ideali per applicazioni generali in ambito chimico, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo e altro ancora. La buretta Titrette consente di eseguire le titolazioni di routine in modo rapido, accurato e semplice.
  • Funzionamento regolare per titolazioni goccia a goccia eccezionalmente sensibili
  • Nessun rischio di fuoriuscite durante il travaso
  • Nessun errore di lettura del menisco
  • Passaggio automatico tra riempimento e titolazione
  • Conforme alle tolleranze per burette in vetro di classe A determinate dagli standard ISO e ASTM
  • Interfaccia RS-232 opzionale disponibile per la trasmissione diretta dei dati a un PC
  • Possibilità di impiego in numerose applicazioni, tra cui chimica generale, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo o in laboratorio
Order Info
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add DKD at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.1 %
Angolo 90°
Product Type Digital Bottletop Dispenser
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385, ASTM E287
Colore Gray
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 10 mL
Display Digital
Da utilizzare con (applicazione) Environmental Fieldwork, Food or Beverage Analysis, General Chemistry, Industrial Titrations, Wastewater Treatment Applications
Include (2) AAA Batteries, (2) Amber Inspection Windows, (2) Colored Light Shield Inspection Windows, (3) Bottle Thread Adapters, Models With Rs-232 Interface Include Connector Cable and Software Cd, Operating Manua, Performance Certificate, Telescopic Filling Tube
Incrementi Approx. 10 μL
Interfaccia RS232 Interface
Precisione 0.05 %
Temperatura (sistema imperiale) 59°F to 104°F
Temperatura (sistema metrico) 15°C to 40°C
Valori nominali della viscosità Up to 500 mm 2/s
Tensione 1.5 V