Learn More
BRAND™ Cuvette monouso BRAND™ UV-Cuvette
Percorso ottico protetto dai graffi. Le cuvette monouso BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette assicurano trasparenza da 220 a 900nm, eliminando il rischio di contaminazioni incrociate e la necessità di pulizia. Ideali per analisi di DNA, RNA e proteine. Compatibili con la maggior parte di solventi organici polari, acidi e basi Utilizzabili con la maggior parte degli spettrofotometri senza adattatori.
Marca: BRAND™ 759200
24.89 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette Disposable Cuvets provide transparency from 230 to 900nm and eliminate cleaning and risk of cross-contamination. Ideal for DNA, RNA and protein analysis. Compatible with with most polar organic solvents, acids, and bases.
Advanced cuvet design includes recessed windows to protect against scratching in the optical pathway.
- Disposable; cleaning and cross-contamination risk are eliminated
- Ideal for DNA, RNA, and protein analysis
- Chemical resistant; can be used with most polar organic solvents, acids, and bases
- Also compatible with acetone, butanone, DMF, and concentrated hydrochloric acid
- Grouped by manufacturing mold cavity to ensure lowest variation in extinction coefficient
- Fits most spectrophotometers without adapters
Ultramicro size
- Available with 8.5 and 15mm window heights (Z-dimension)
- May be used with sample volumes as small as 70μL
- Can be fitted with plug seal caps (sold separately) for sample storage
- Available individually wrapped, DNA-, RNase-free
- For sample volumes between 1.5 and 3.0mL
- Available individually wrapped, DNA-, RNase-free
- Holds 2.5 to 4.5mL
Specifica
Cuvetta | |
Da 70 a 850 μL | |
Confezione da 100 | |
Da 220 a 900 nm | |
Spettrofotometri e fotometri | |
Ideale per analisi di DNA, RNA e proteine, applicazioni di biologia molecolare |
Sì | |
Plastic | |
10 mm | |
8.5 mm | |
2 mm |