Learn More
BRAND™ Cuvette monouso BRAND™ UV-Cuvette
Codice prodotto. 10730445 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 - 850 μL
70 to 550 μL
Da 1.5 a 3 mL
Da 70 a 550 μL
Da 70 a 850 μL
da 2,5 a 4,5 ml
Quantità:
100 Pack, Individually Wrapped
Confezione da 100
Confezione da 100, confez. singolarmente
Confezione da 500
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 10730445
Marca: BRAND™ 759215
Percorso ottico protetto dai graffi. Le cuvette monouso BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette assicurano trasparenza da 220 a 900nm, eliminando il rischio di contaminazioni incrociate e la necessità di pulizia. Ideali per analisi di DNA, RNA e proteine. Compatibili con la maggior parte di solventi organici polari, acidi e basi Utilizzabili con la maggior parte degli spettrofotometri senza adattatori.
BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette Disposable Cuvets provide transparency from 230 to 900nm and eliminate cleaning and risk of cross-contamination. Ideal for DNA, RNA and protein analysis. Compatible with with most polar organic solvents, acids, and bases.
CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY cuvettes from BRAND™ are manufactured from virgin raw materials under controlled room conditions, with intensive in-process controls, visual inspections, batch management, and final product inspection to ensure proven functionality.
  • Advanced cuvette design includes recessed windows to protect against scratching in the optical pathway
  • Disposable - cleaning and cross-contamination risks are eliminated
  • Ideal for DNA, RNA, and protein analysis
  • Chemical resistant - can be used with most polar organic solvents, acids, and bases
  • Also compatible with acetone, butanone, DMF, and concentrated hydrochloric acid
  • Grouped by manufacturing mold cavity to ensure lowest variation in extinction coefficient
  • Fits most spectrophotometers without adapters
Ultramicro
  • Available with 8.5 and 15 mm window heights (Z-dimension)
  • May be used with sample volumes as small as 70 μL
  • Can be fitted with plug seal caps (sold separately) for sample storage
  • Individually wrapped UV-Cuvettes are DNA-, DNase-, and RNase-free
Semimicro
  • For sample volumes between 1.5 and 3.0 mL
Macro
  • For sample volumes between 2.5 and 4.5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Non-sterile
Tipo Cuvetta
Colore Clear
Monouso
Capacità (sistema metrico) 70 - 850 μL
Materiale Plastic
Include Cuvette Only
Quantità Confezione da 100, confez. singolarmente
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 220 - 900 nm
Altezza (sistema metrico) 8.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrofotometri e fotometri
Larghezza (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per analisi di DNA, RNA e proteine, applicazioni di biologia molecolare
Percorso di luce 10 mm
Forma Rectangle
Qualità di produzione CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY