Learn More
VACUUBRAND™ Collection Vessles and Adapter Kit for BVC Fluid Aspiration Systems
Codice prodotto. 12665640 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Adattatore
Vaso di raccolta
Capacità (sistema metrico):
2 l
4 l
Dimensione della confezione:
2L
4L
Codice prodotto. 12665640
Marca: VACUUBRAND™ 20635810
Replacement parts and accessories for VACUUBRAND fluid aspiration systems
La famiglia BVC di sistemi di aspirazione dei fluidi offre soluzioni silenziose e compatte per attività di coltura cellulare. Offre la flessibilità necessaria per l'adattamento a protocolli di decontaminazione in caso di disinfezione o autoclavaggio nel flacone.
Recipiente di raccolta
  • Disponibile in capacità da 2 l e 4 l
Kit adattatore
  • Per adattare recipienti di raccolta in vetro da 2 l a modelli BVC control e professional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 l
Descrizione 4 L polypropylene collection vessel for BVC
Da utilizzare con Sistema di aspirazione di fluidi BVC
Materiale Polipropilene
Tipo Vaso di raccolta