Learn More
BRAND™ Pipettatore a ripetizione e rack HandyStep™
Erogazione estremamente precisa di terreni liquidi ad alta viscosità, alta densità ed elevata pressione del vapore. Il pipettatore a ripetizione con montaggio a rack BRAND™ HandyStep™ S è ideale per applicazioni di routine o di ricerca nella diagnostica, nella biologia molecolare e nelle analisi ambientali.
Marca: BRAND™ 705110
203.17 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31860kg
Includes: Rack di supporto a parete per un comodo stoccaggio.
Descrizione
Ideale per applicazioni di routine o di ricerca in diagnostica, biologia molecolare e analisi ambientale.Puntali HandyStep™ S e PD per la massima precisione nell'erogazione di liquidi ad alta viscosità, alta densità e alta pressione di vapore. Lo spostamento positivo, prevenendo la formazione di aerosol, consente operazioni senza contaminazioni.
- Perfetta per il riempimento individuale dei pozzetti nelle piastre per microtitolazione
- Utilizzabile anche per erogazioni di routine
- Fornisce fino a 49 erogazioni ripetitive con un'unica aspirazione
- Forma ergonomica sagomata per offrire comfort e facilità d'uso
- Robusta leva multifunzione di bloccaggio/riempimento per un funzionamento senza errori
- Grafico dei volumi integrato
- Nove impostazioni in combinazione con dieci misure di PD-Tip™ forniscono 59 diversi volumi
- Leva per un'erogazione uniforme e costante
- Erogazioni da 2 μl a 5 ml
- Espulsore del puntale senza contatto
- Montaggio su scaffale/rack per un comodo stoccaggio
- Maggiore resistenza chimica grazie agli innovativi materiali plastici
- Facile montaggio del puntale – Semplice inserimento del PD-tip dal basso
- Pesa solo 108 g
- Per l'uso con puntali BRAND PD-tip, Encode™, Repet, Combitips™, Combitips™ e altri modelli compatibili
- Conforme allo standard CE- IVD
Order Info
I puntali devono essere acquistati separatamente
Specifica
Puntale a siringa PD-tip | |
1 | |
Da 0.1 a 10 ml | |
1 ciascuno |
Brand™ PD-Tip™ | |
Repetitive Pipette | |
Montaggio a scaffale/rack, puntale a siringa PD-Tip uno ciascuno da 0.1 ml, 1 ml, 10 ml, manuale d’uso, certificato delle prestazioni | |
2 anni |