Learn More
BRAND™ Dosatori per macro pipette
Riempie e mantiene saldamente tutte le pipette volumetriche e sierologiche da 0.10 a 200 ml. Il dosatore per pipette Macro fornisce un flusso d'aria migliore per una compressione senza sforzo. Una singola leva di pipettaggio controlla il riempimento, l'impostazione del menisco e lo scarico.
Marca: BRAND™ 26201
63.59 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Riempie e mantiene saldamente tutte le pipette volumetriche e sierologiche da 0.10 a 200 ml. Il dosatore per pipette BrandTech™ Macro fornisce un flusso d'aria migliore per una compressione senza sforzo dei soffietti. Una singola leva di pipettaggio controlla il riempimento, l'impostazione del menisco e lo scarico. Il filtro idrofobico integrato e sostituibile da 3 μm (ricambio incluso) limita l'aspirazione eccessiva dei liquidi nel sistema di valvole. Autoclavabile a 121 °C.
Ergonomic pipette controller features a unique valve system that provides better airflow for effortless bellows compression.
- Firmly holds and fills all volumetric and serologic pipets from 0.10 to 200mL
- A single pipetting lever controls filling, meniscus setting, and discharge
- Convenient blow-out bulb above the lever permits accurate dispensing from blow-out pipets
- Easy-to-use controls and light weight (106g) reduces stress of repetitive pipetting
- Built-in, replaceable 3μm hydrophobic filter (spare included) limits over-aspiration of liquids into the valve system
- Silicone pipet adapter is replaceable
- Entire instrument is autoclavable at 121°C for 20 minutes
Order Info
- Varietà di quattro colori
- Tempi di scarico adatti a vetrerie di classe A
Specifica
Sì | |
Dosatore per pipette | |
Pipette sierologiche |
Verde | |
Da 0.10 a 200 ml | |
1 ciascuno |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now