Learn More
BRAND™ Dosatori per macro pipette
Riempie e mantiene saldamente tutte le pipette volumetriche e sierologiche da 0.10 a 200 ml. Il dosatore per pipette Macro fornisce un flusso d'aria migliore per una compressione senza sforzo. Una singola leva di pipettaggio controlla il riempimento, l'impostazione del menisco e lo scarico.
Marca:  BRAND™ 26203
63.59 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15199393
  • 80.65€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Riempie e mantiene saldamente tutte le pipette volumetriche e sierologiche da 0.10 a 200 ml. Il dosatore per pipette BrandTech™ Macro fornisce un flusso d'aria migliore per una compressione senza sforzo dei soffietti. Una singola leva di pipettaggio controlla il riempimento, l'impostazione del menisco e lo scarico. Il filtro idrofobico integrato e sostituibile da 3 μm (ricambio incluso) limita l'aspirazione eccessiva dei liquidi nel sistema di valvole. Autoclavabile a 121 °C.
Ergonomic pipette controller features a unique valve system that provides better airflow for effortless bellows compression.
  • Firmly holds and fills all volumetric and serologic pipets from 0.10 to 200mL
  • A single pipetting lever controls filling, meniscus setting, and discharge
  • Convenient blow-out bulb above the lever permits accurate dispensing from blow-out pipets
  • Easy-to-use controls and light weight (106g) reduces stress of repetitive pipetting
  • Built-in, replaceable 3μm hydrophobic filter (spare included) limits over-aspiration of liquids into the valve system
  • Silicone pipet adapter is replaceable
  • Entire instrument is autoclavable at 121°C for 20 minutes
Order Info
  • Varietà di quattro colori
  • Tempi di scarico adatti a vetrerie di classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Serologic Pipette
Fino a 200 ml
1/ciascuno
Magenta
Dosatore per pipette
Pipette per sierologia
Titolo del prodotto
BRAND™ Dosatori per macro pipette > Color: Magenta; up to 200mL