Learn More
BRAND™ Collettore per aspiratore per bottiglie QuikSip™
Autoclavable and used withQuikSip™ Bottle Top Aspirator
Marca: BRAND™ 704526
15.27 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 8-channel
- Polypropylene
- Autoclavable (121°C)
Specifica
Collettore a 8 canali | |
Polipropilene | |
Aspiratore per bottiglie QuikSip™ |
Sì | |
Rimozione di liquidi dalle piastre multipozzetto |