Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ PFA Sample Containers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
90 mL
Capacità:
60 mL
90 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for sample collection, transport and storage.
- Autoclavable at 121 C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Product Type | Sample Container |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.03 oz. |
| Materiale | PFA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample Collection, Transport and Storage |
| Capacità | 60 mL |