Learn More
Cole Parmer BrandTech Pipette Controller
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
BrandTech Pipette Controller is color-coded for quick identification
- Measure and dispense with a single lever
- Blow-out button clears the pipette
- Adapter fits all pipettes from 0.1 to 100 mL
- Membrane filter protects controller from fumes and liquids
- Filter and adapter may be autoclaved
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Product Line | BrandTech |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Pipette Controller |
| Volume (sistema metrico) | 100 mL |