Learn More
BRAND™ PLT™ Pipet Leak Testing Unit Accessories
Used withBRAND PLT™ Pipet Leak Testing Unit. PLT Pipet Leak Testing Unit Accessories are used to improve process reliability in detecting small leaks in air displacement pipets. Available accessories include single- and multichannel pipet adapters, universal power supply, and replacement filters.
Marca: BRAND™ 703979
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13000kg
Descrizione
Utilizzati con unità BRAND™ PLT™ per test delle perdite da pipette. Tra gli accessori disponibili sono inclusi:- Adattatore per pipette multicanale con quattro tappi
- Filtri di ricambio in polietilene
- Adattatore per pipette monocanale per l'analisi con puntali di prova con tappo
- Adattatore per pipette monocanale per l'analisi senza puntali di prova con tappo
- Alimentazione universale 100 - 240 V, 50/60 Hz
Specifica
Universal Power Supply: 100-240V, 50/60Hz | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Variable | |
Universal Power Supply: 100-240V, 50/60Hz | |
100-240V, 50/60Hz | |
50/60 Hz |
No | |
Black | |
PLT Unit | |
Non-sterile | |
Unità di test delle perdite per pipette BRAND PLT™ (11663239) | |
100/240 V |