Learn More
BrandTech™ Polypropylene Funnels
BrandTech polypropylene funnels with its steep 60° angle, encourages swift and rapid transfers.
12.75€ - 15.45€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Angolo | 60° |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | Clear |
Graduato | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) gambo | Lunghezza (sistema metrico) complessiva | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) gambo | Lunghezza (sistema metrico) complessiva | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15702106
|
BrandTech™
40894 |
5 mL | 1.5 mm | 45 mm | 24 Pk. |
15.45€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12624930
|
BrandTech™
41394 |
88 mL | 6 mm | 108 mm | 12 Pk. |
12.75€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Made of transparent polypropylene
- Molded volume markings
- Looped handle for hanging
Specifica
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Yes | |
257°F | |
Filtering Funnel |
60° | |
Clear | |
Variety of laboratory applications | |
125°C |