Learn More
BRAND™ Polypropylene Thread Adapters for Bottle-Top Dispensers
Adapt current model Dispensette™ seripettor™, Titrette™ and QuikSip™ to common bottle sizes.
Marca: BRAND™ 704396
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene Construction
- For use with Dispensette™ seripettor™ Titrette™ and QuikSip™ Bottle-top dispensers
Specifica
Bottle Thread Adapter | |
Polypropylene | |
Dispensette™, seripettor™, Titrette™ and QuikSip™ | |
GL 45/33 |