Learn More
BRAND™ Polypropylene Thread Adapters for Bottle-Top Dispensers
Adapt current model Dispensette™ seripettor™, Titrette™ and QuikSip™ to common bottle sizes.
Marca:  BRAND™ 704340
Codice prodotto. 10684491
  • 14.80€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene Construction
  • For use with Dispensette™ seripettor™ Titrette™ and QuikSip™ Bottle-top dispensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bottle Thread Adapter
Dispensette™, seripettor™, Titrette™ and QuikSip™
GL 32/S 40
Polypropylene
1 Ea.