Learn More
VACUUBRAND™ Quick Coupling for BVC Fluid Aspiration Systems
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Collection Vessel/Pump Coupling
VHC/Collection Vessel Coupling
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
La famiglia BVC di sistemi di aspirazione dei fluidi offre soluzioni silenziose e compatte per attività di coltura cellulare. Offre la flessibilità necessaria per l'adattamento a protocolli di decontaminazione in caso di disinfezione o autoclavaggio nel flacone.
635807
- Innesto rapido da VHC a recipiente di raccolta
- Innesto rapido da recipiente di raccolta a pompa
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Collection Vessel/Pump Coupling |
| Da utilizzare con | Sistema di aspirazione di fluidi BVC |
| Tipo | Innesto rapido da vaso di raccolta a pompa |