Learn More
BRAND™ Confezione di batterie di ricambio per pipettatore a ripetizione elettronico HandyStep™
For use with HandyStep™ Electronic Repeating Pipetter. The HandyStep™ Electronic Repeating Pipetter Accessory, Battery Pack can be easily interchanged for continuous pipetting.
Marca: BRAND™ 705025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05490kg
Descrizione
- Replaceable nickel-metal-hydride battery pack charges in 2.5 hours (3.5 hours inside instrument)
- Battery pack can be easily interchanged for continuous pipetting
Specifica
NiMH | |
Battery Pack | |
Batteria per pipetta a dosaggio ripetitivo HandyStep™ electronic |