Learn More
VACUUBRAND™ Pompe a vuoto compatte VACUUBRAND™ ME1 e ME1C
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10046308 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE
Modello:
ME 1C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10046308
Marca: VACUUBRAND™ 20721100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact pumps for filtration and SPE
Pompe a membrana compatte che offrono una soluzione ad alte prestazioni facile da utilizzare — perfette per filtrazioni singole/multiple ed estrazione in fase solida. Entrambi i modelli sono provvisti di valvole e robusta membrana in PTFE per una maggiore resistenza chimica. Il modello ME1C è caratterizzato da un percorso del flusso di fluoropolimeri completo per gestire vapori più aggressivi e acidi; il modello ME1 dispone di teste in alluminio.
  • Ingombro ridotto che consente di risparmiare spazio prezioso sul banco da lavoro
  • Funzionamento silenzioso per ridurre al minimo il rumore di fondo nel laboratorio
  • Membrana a lunga durata che riduce i tempi di inattività dovuti alla manutenzione
  • Interruttore di accensione montato in alto per semplificare l'azionamento
  • Capacità in aria libera: 14 l/min.
  • Vuoto definitivo: 100 mbar
  • Valvola regolatrice/manometro opzionali per regolare il livello del vuoto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 75 Torr (100 mbar)
Cavalli motore 0.05 hp
Amperaggio 0.6 A
Velocità motore Da 1500 a 1800
Certificazione/Conformità NRTL
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Materiale Copertura dell'inserto dell'alloggiamento in PTFE rinforzato con carbonio, copertura della testa in ETFE, disco di bloccaggio del diaframma in ETFE fibra di carbonio, diaframma in PTFE, valvole in PTFE, ingresso in PTFE, uscita in PTFE
Modello ME 1C
Livello di rumorosità 45 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da 14 a 140 °F
Peso (sistema imperiale) 11 libbre
Peso (sistema metrico) 5 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40 °C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 14 l/min.
Da utilizzare con Filtrazione e SPE
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 5.7 in.
Overall Height (Metric) 14.5 cm
Overall Length (English) 9.7 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 24.7 cm
Overall Width (English) 4.76 in.
Tipo di pompa Pompa da vuoto
Valori nominali armadio IP40
Maximum Pressure 1.1 bar
Tensione 230 V