Learn More
VACUUBRAND™ Sistema di pompaggio VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro
Self-regulating vacuum control for complex evaporations. VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumping System Automatically finds and follows boiling curves and adjusts its own operation for fast, bump-free evaporation without intervention.
5635.50€ - 5950.00€
Specifica
Temperatura (sistema imperiale) max | 104°F |
---|---|
Frequenza | 50/60 Hz |
Includes: Model MD1C pump and solvent recovery system
Codice del prodotto | Marca | Portata | Tipo di pompa | Requisiti elettrici | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Tipo di pompa | Requisiti elettrici | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10583615
|
VACUUBRAND™
20696700 |
34 l/min. | Sistema di vuoto Vario Pro | 230 V | CEE |
5950.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10628990
|
VACUUBRAND™
20696710 |
34 L/min. | Vacuum System | 100/120 and 200/230 V 50/60 Hz | CEE |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Saves time; requires no programming and minimal monitoring.
- Completes evaporation or concentration up to 30% faster than with conventional electronic control.
- Captures nearly all vapors at the pump.
- Includes a computer link for process validation.
- Very low energy consumption.
- One-touch start
- Very small footprint
- Integral Model MD1C oil-free diaphragm pump with corrosion-resistant PTFE flowpath
- Gas ballast continually purges system of condensates
- Quiet operation
- Low maintenance
- Standard models have outlet condenser; TE models replace condenser with outlet dry ice trap
- CVC3000 extension kit allows remote mounting of controller from the PC3001 VARIO pro (all models)
Specifica
104°F | |
50/60 Hz |