Learn More
VACUUBRAND™ Olio per pompa VACUUBRAND™
Olio di ricambio per pompe rotative per vuoto BrandTech Vacuubrand e Chemistry-Hybrid
Marca: VACUUBRAND™ 20687010
37.88 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Low vapor pressure even at high temperatures
- Low oil backflow
- Resistant to aging, break-down
- Minimum oxidation
- Hygroscopic
- Contains alkaline water to prevet corrosion
- Flashpoint: 264°C
- Viscosity at 40°C: 94mm2/sec
- Density at 20°C: 0.87g/cm
Specifica
1 l | |
Pompa rotativa per vuoto | |
<1 x 10-3 mbar |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
nuova offerta Save Up to 92%
Titolo del prodotto
VACUUBRAND™ Olio per pompa VACUUBRAND™ > Pump Oil 'B', 1L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur