Learn More
VACUUBRAND™ Olio per pompa VACUUBRAND™
Olio di ricambio per pompe rotative per vuoto BrandTech Vacuubrand e Chemistry-Hybrid
Marca:  VACUUBRAND™ 20687011
144.56 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11854000
  • 161.00€ / 5L
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Low vapor pressure even at high temperatures
  • Low oil backflow
  • Resistant to aging, break-down
  • Minimum oxidation
  • Flashpoint: 264°C
  • Viscosity at 40°C: 94mm2/sec
  • Density at 20°C: 0.87g/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 l
Pompa rotativa per vuoto
<1 x 10-3 mbar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
VACUUBRAND™ Olio per pompa VACUUBRAND™ > Pump Oil 'B', 5L