Learn More
VACUUBRAND™ Rotary Vane Vacuum Pump: Model RZ2.5
Designed from the ground-up for use in laboratory applications
Marca: VACUUBRAND™ 20698120
Descrizione
Per l'uso in situazioni in cui le pompe a membrana non riescono a fornire profondità del vuoto sufficiente. RZ2.5 ha una capacità in aria libera di 47 l/min. e un ingresso con flangia piccola KF16, con un portagomma flessibile in polipropilene da 10 mm (3/8 poll.).
- Design a doppio stadio per un vuoto assoluto di 1.5x10-3 Torr
- Silenziose, con dimensioni ridotte e ad elevata efficienza energetica
- Struttura resistente e a bassa manutenzione
Per liofilizzatori, concentratori a centrifuga da banco o altre evaporazioni a bassa temperatura di solventi a elevato punto di ebollizione, distillazioni molecolari. Analogamente alle altre pompe rotative a palette, per l'uso in queste applicazioni è richiesta una trappola fredda foreline.
Specifica
0.24 hp | |
Trappola a freddo GKF 1000i, filtro per vapori d'olio, valvola, connessione a T, valvola zavorratrice | |
UL | |
RZ2.5 | |
CEE | |
25.1 libbre | |
104°F | |
12°C | |
Liofilizzatori, concentratori centrifughi da banco o altre applicazioni di evaporazione a bassa temperatura di solventi con elevato punto di ebollizione, distillazioni molecolari | |
7.4 in. | |
12.4 in. | |
4.9 in. | |
1.1 bar |
1.5/1.6 A | |
Da 1500 a 1800 | |
230 V 50/60 Hz | |
43 dBA | |
Da -10 a 60 °C | |
11.4 kg | |
40 °C | |
Da 1.4 a 1.7 cfm | |
50/60 Hz | |
19 cm | |
31.6 cm | |
IP 40 | |
230 V |