Learn More
VACUUBRAND™ VSP3000 External Vacuum Sensor
For DCP3000 Vacuum Gauge
Marca:  VACUUBRAND™ 20636163
Codice prodotto. 10458835
  • 494.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Based on thermal conductivity (Pirani) and offers a wide measurement range from atmospheric pressure down to 10-3 mbar
  • Made of plastics and ceramics with high chemical resistance, splash-water proof, also for rough operating conditions
  • Designed for use with VACUUBRAND DCP3000 Pirani fine vacuum gauge Fisher Cat 13-878-320
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vacuubrand Vacuubus VSP3000 Pirani Fine Vacuum Gauge
Vacuum Sensor