Learn More
Branson Ultrasonics™ CPX Series Ultrasonic Cleaning Bath
Click to view available options
Modello:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Capacità (sistema metrico):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 l (5.5 galloni)
Dimensioni interne (L x P x A):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.)
29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.)
29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.)
49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.)
Tensione:
230/240 V
230/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Outfit your lab with a classic tabletop cleaner, offering high-tech design, solid construction and featuring reliable digital controls with power tracking capabilities.
I bagni a ultrasuoni Bransonic CPX sono caratterizzati da controlli digitali con capacità di inseguimento della potenza, per regolazioni per carichi leggeri o pesanti, controllo alta/bassa potenza, degassamento e modalità di pausa.
- La frequenza di battuta elimina le onde stazionarie e crea una cavitazione uniforme nella vasca
- Robusti trasduttori industriali da 40 kHz
- Timer digitali da 99 min. con funzionamento continuo degli ultrasuoni
- Con coperchio della vasca con scarico incorporato
- Corpo in plastica resistente alle sostanze chimiche
- Frequenza della vasca riportata istantaneamente al punto ottimale
- Il circuito di controllo traccia attivamente la frequenza di funzionamento del bagno
- Cavitazione senza onde, attività fissa nel bagno anche in caso di variazioni nelle condizioni di carico
- Impostabile fino a 99 minuti
- I lunghi periodi di degassamento consentono applicazioni che vanno oltre la semplice pulizia, ad esempio la preparazione del campione, che include il degassamento dei liquidi, la miscelazione e l'omogeneizzazione, la dissoluzione dei solidi, la lisi cellulare e la dispersione delle particelle
- Consente all'utente di ridurre l'ampiezza dell'energia acustica nel bagno: 100% della potenza nella vasca per applicazioni normali, 70% della potenza per applicazioni delicate
- Consente di evitare danni ai componenti nel bagno durante il processo a ultrasuoni
- Funzione a basso consumo
- Al termine del ciclo, e se i tasti non vengono premuti per 15 minuti, l'unità entra in modalità di pausa
- Il tocco di qualche pulsante sul controller determina la riaccensione dell'unità
- I controlli sono posizionati sopra e dietro la vasca di pulizia in un pannello di controllo a torre facilmente accessibile e rialzato rispetto la vasca per evitare i danni causati dalle soluzioni di pulizia
Specifica
Specifica
| Display | LCD |
| Materiale | Plastica |
| Temporizzatore | 90 min. |
| Frequenza | 40 kHz |
| Tensione | 230/240 V |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.5 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20.8 l (5.5 galloni) |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia |
| Include | Coperchio per serbatoio e scarico |
| Vedi altri risultati |